Merck
410853
Sigma-Aldrich
反式-β-硝基-3-(三氟甲基)苯乙烯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4CH=CHNO2
CAS号:
分子量:
217.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
mp
75-77 °C (lit.)
SMILES字符串
[O-][N+](=O)\C=C\c1cccc(c1)C(F)(F)F
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)