化驗
96%
bp
215 °C/20 mmHg (lit.)
mp
69-74 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCc1ncc[nH]1
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3