Merck
409421
Sigma-Aldrich
3-烯丙氧基-2-羟基-1-丙磺酸 钠盐 溶液
40 wt. % in H2O
别名:
1-丙磺酸,2-羟基-3-(2-丙烯氧基)-,单钠盐, 3-烯丙氧基-2-羟基-1-丙磺酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCH2OCH2CH(OH)CH2SO3Na
CAS号:
分子量:
218.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
品質等級
濃度
40 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.394
密度
1.17 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Na+].OC(COCC=C)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H12O5S.Na/c1-2-3-11-4-6(7)5-12(8,9)10;/h2,6-7H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
CJGJYOBXQLCLRG-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)