分子量
average Mw ~250,000
浓度
50 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.438
密度
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CNC.NCCN.ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO.C2H8N2.C2H7N/c4-1-3-2-5-3;3-1-2-4;1-3-2/h3H,1-2H2;1-4H2;3H,1-2H3
InChI key
RPKDEWATZPCEIX-UHFFFAOYSA-N