Merck
408816
Sigma-Aldrich
2,3-萘酞菁锡(II)
Dye content 85 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C48H24N8Sn
分子量:
831.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 85%
λmax
829 nm
SMILES 字串
[SnH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24N8.Sn/c1-2-10-26-18-34-33(17-25(26)9-1)41-49-42(34)54-44-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)46(51-44)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)47(52-48)55-45-36-20-28-12-4-3-11-27(28)19-35(36)43(50-45)53-41;/h1-24H;/q-2;+2
InChI 密鑰
SCYVSSHNBKWAKE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)