Merck
40875
Sigma-Aldrich
聚合物键合型 (-)-2,3-O-亚苄基-1,1,4,4-四苯基-L-苏糖醇
extent of labeling: ~0.4 mmol/g loading
别名:
聚合物键合型 (4R,5R)-2,α,α,α′,α′-五苯基-二氧戊环-4,5-二甲醇, 聚合物键合型 (R,R)-Taddol(苯基)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
标记范围
~0.4 mmol/g loading
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他说明
这种负载型手性钛酸盐络合物,被用作间歇式反应器中将烷基不对称加成到醛的不对称催化剂
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
P.J. Comina et al.
Organic Process Research & Development, 2, 18-18 (1998)