About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7N3O4
CAS号:
分子量:
185.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
99%
mp
95-97 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)Cn1ccnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-13-5(10)4-8-3-2-7-6(8)9(11)12/h2-3H,4H2,1H3
InChI key
KXEHVMQCOHOQHB-UHFFFAOYSA-N
一般描述
Methyl 2-nitro-1-imidazoleacetate is an imidazole derivative.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3