Merck
407844
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-三甲苯磺酰基-3,3′-亚氨基双(丙胺) 二钠盐
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H33N3Na2O6S3
CAS号:
分子量:
637.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
95%
mp
268 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])CCCN(CCCN([Na])S(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)