Merck
407054
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基乙酰基乙酰胺 溶液
80% in H2O
别名:
N,N-二甲基-3-氧代丁酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH2CON(CH3)2
CAS号:
分子量:
129.16
Beilstein:
1755038
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
浓度
80% in H2O
折射率
n20/D 1.447
密度
1.067 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CN(C)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-5(8)4-6(9)7(2)3/h4H2,1-3H3
InChI key
YPEWWOUWRRQBAX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
玻璃瓶包装
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)