Merck
406988
Sigma-Aldrich
3,6-Dioxaoctanedioic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(-CH2OCH2CO2H)2
CAS号:
分子量:
178.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
SMILES 字串
OC(=O)COCCOCC(O)=O
包裝
Packaged in glass bottles