Merck
40653
Sigma-Aldrich
(R)-7,7′-双[二(3,5-二甲苯基)膦]-3,3′,4,4′-四氢-4,4′-二甲基-8,8′-二(2H-1,4-苯并噁嗪)
≥97%
别名:
(R)-7,7′-双[双(3,5-二甲苯基)膦]-3,3′,4,4′-四氢-4,4′-二甲基-8,8′-二(2H-1,4-苯并噁嗪), Xylyl-Solphos SL-A002-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C50H54N2O2P2
分子量:
776.92
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
方案
≥97%
光学纯度
ee: ≥99%
SMILES字符串
CN1CCOc2c1ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6OCCN(C)c6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
一般描述
sold in collaboration with Solvias AG
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)