Merck
406325
Sigma-Aldrich
[2-(Acryloyloxy)ethyl](4-benzoylbenzyl)dimethylammonium bromide
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCO2CH2CH2N(CH3)2(CH2C6H4COC6H5)Br
分子量:
418.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
化驗
99%
mp
118-123 °C (lit.)
SMILES 字串
[Br-].C[N+](C)(CCOC(=O)C=C)Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2