Merck
40617
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-2,6-庚二醇
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H16O2
分子量:
132.20
Beilstein:
6954914
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
形狀
solid
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99:1% (GC)
SMILES 字串
C[C@@H](O)CCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H16O2/c1-6(8)4-3-5-7(2)9/h6-9H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
InChI 密鑰
OZIMXLFSRSPFAS-RNFRBKRXSA-N
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)