Merck
405728
Sigma-Aldrich
2-(三苯基正膦亚基)丁醛
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5C[=P(C6H5)3]CHO
CAS号:
分子量:
332.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
PubChem化学物质编号:
方案
98%
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
172-175 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC(C=O)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H21OP/c1-2-19(18-23)24(20-12-6-3-7-13-20,21-14-8-4-9-15-21)22-16-10-5-11-17-22/h3-18H,2H2,1H3
InChI key
DCKVHIDYCFPCLP-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)