Merck
405345
Sigma-Aldrich
三氟甲磺酸镥(III)
98%
别名:
三氟甲基磺酸镥(III), 三氟甲烷磺酸 镥(III) 盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3SO3)3Lu
分子量:
622.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
反应适用性
core: lutetium
reagent type: catalyst
SMILES字符串
[Lu+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Lu/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
NRMNRSCGHRWJAK-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)