Merck
405051
Sigma-Aldrich
4,4'-(1,3-金刚烷二基)二苯酚
98%
别名:
1,3-Bis(4-hydroxyphenyl)adamantane, 4,4′-(1,3-Adamantanediyl)bisphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H24O2
CAS号:
分子量:
320.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
98%
mp
200-202 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1ccc(cc1)C23C[C@H]4C[C@@H](C2)CC(C4)(C3)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C22H24O2/c23-19-5-1-17(2-6-19)21-10-15-9-16(11-21)13-22(12-15,14-21)18-3-7-20(24)8-4-18/h1-8,15-16,23-24H,9-14H2/t15-,16+,21+,22-
InChI key
DNLWYVQYADCTEU-WGKKAQPQSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)