Merck
404667
Sigma-Aldrich
3-羟基-2-亚甲基丁酸甲酯
98%
别名:
Methyl 2-(1-hydroxyethyl)acrylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)C(=CH2)CO2CH3
CAS号:
分子量:
130.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
91 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)C(=C)C(C)O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(5(2)7)6(8)9-3/h5,7H,1H2,2-3H3
InChI 密鑰
VLCAYQIMSMPEBW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
109.4 °F - closed cup
閃點(°C)
43 °C - closed cup