Merck
403741
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-nitro-1,2,4-triazole
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2HBrN4O2
CAS号:
分子量:
192.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
98%
mp
155-159 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1n[nH]c(Br)n1