Merck
403423
Sigma-Aldrich
双(五甲基环戊二烯)二氯化铪(IV)
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H30Cl2Hf
CAS号:
分子量:
519.85
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
98%
反应适用性
reagent type: catalyst
core: hafnium
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[Hf]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.2ClH.Hf/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;/h2*1-5H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
SACREFGWLSRPCX-UHFFFAOYSA-L
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)