Merck
403393
Sigma-Aldrich
双(2,2,6,6,-四甲基-3,5-庚二酮酸)镍(II)
97%
别名:
Ni(TMHD)2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ni(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
CAS号:
分子量:
425.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: nickel
mp
219-223 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Ni]O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ni/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
InChI 密鑰
PIIJAZNTPALBJL-ORWWTJHYSA-L
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges