Merck
403253
Sigma-Aldrich
锆镍合金
powder, −325 mesh
别名:
Ni5Zr2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ni5Zr2
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
powder
成份
Ni, 70%
Zr, 30%
粒徑
−325 mesh
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)