Merck
40317
Sigma-Aldrich
四甲基氢氧化铵 溶液
semiconductor grade ULSI PURANAL (Honeywell 17032)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)4N(OH)
CAS号:
分子量:
91.15
Beilstein:
3558708
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
等級
semiconductor grade ULSI PURANAL (Honeywell 17032)
CofA
specification on request
SMILES 字串
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
PURANAL is a trademark of Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
標靶器官
Central nervous system, Liver,thymus
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)