Merck
402575
Sigma-Aldrich
2-氯-α-氰基肉桂酸甲酯
99%
别名:
3-(2-氯苯基)-2-氰基丙烯酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH=C(CN)CO2CH3
CAS号:
分子量:
221.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
99%
表单
solid
mp
108-110 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)\C(=C\c1ccccc1Cl)C#N
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-15-11(14)9(7-13)6-8-4-2-3-5-10(8)12/h2-6H,1H3/b9-6+
InChI key
MBUUIEJTXSMODJ-RMKNXTFCSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)