Merck
402508
Sigma-Aldrich
1,8-二氮双环[5.4.0]十一烯溴酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17Br3N2
分子量:
392.96
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
117-120 °C (lit.)
SMILES字符串
Br.BrBr.C1CCN2CCCN=C2CC1
InChI
1S/C9H16N2.Br2.BrH/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;1-2;/h1-8H2;;1H
InChI key
QRUHFOGNKQZFMD-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)