Merck
402397
Sigma-Aldrich
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-benzenedimethanol
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4[C(CH3)2OH]2
CAS号:
分子量:
194.27
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
99%
mp
137-140 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(O)c1cccc(c1)C(C)(C)O
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)