Merck
401986
Sigma-Aldrich
6,8-二氯-3-氰基色酮
97%
别名:
6,8-二氯-4-氧-4H-1-苯并吡喃-3-甲腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H3Cl2NO2
CAS号:
分子量:
240.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
169-174 °C (lit.)
SMILES字符串
Clc1cc(Cl)c2OC=C(C#N)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H3Cl2NO2/c11-6-1-7-9(14)5(3-13)4-15-10(7)8(12)2-6/h1-2,4H
InChI key
YERQUFAYRCSXEQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)