Merck
401285
Sigma-Aldrich
草酸钴(II) 二水合物
别名:
(2+) 草酸钴(2+)二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CoC2O4 · 2H2O
CAS号:
分子量:
182.98
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀:
powder
形狀
powder
品質等級
濃度
29-35.4% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O.O.O=C1O[Co]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Co.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
InChI 密鑰
MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.