Merck
401137
Sigma-Aldrich
钼酸镉
−200 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CdMoO4
CAS号:
分子量:
272.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: cadmium
粒徑
−200 mesh
SMILES 字串
O=[Mo]1(=O)O[Cd]O1
InChI
1S/Cd.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
InChI 密鑰
KWPZWLVBWFDGMY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)