Merck
401048
Sigma-Aldrich
硒化钴(II)
pieces, 6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CoSe
CAS号:
分子量:
137.89
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
表单
pieces
粒径
6 mm
密度
7.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Co]=[Se]
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)