Merck
401005
Sigma-Aldrich
铬酸铯
≥99.9% trace metals basis
别名:
Dicesium chromate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cs2CrO4
CAS号:
分子量:
381.80
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
≥99.9% trace metals basis
形狀
powder
SMILES 字串
[Cs+].[Cs+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2Cs.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI 密鑰
BROHICCPQMHYFY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)