Merck
400696
Sigma-Aldrich
碘化锶
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
别名:
Strontium diiodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SrI2
CAS号:
分子量:
341.43
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
產品線
AnhydroBeads
品質等級
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
beads
雜質
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
粒徑
−10 mesh
mp
515 °C (lit.)
密度
4.55 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
I[Sr]I
InChI
1S/2HI.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
KRIJWFBRWPCESA-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2