Merck
400572
Sigma-Aldrich
碘化锆(IV)
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZrI4
CAS号:
分子量:
598.84
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
anhydrous
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: zirconium
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
I[Zr](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI 密鑰
XLMQAUWIRARSJG-UHFFFAOYSA-J
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)