Merck
400459
Sigma-Aldrich
Strontium molybdate
−200 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SrMoO4
CAS号:
分子量:
247.56
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
粒徑
−200 mesh
密度
4.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sr++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)