Merck
400106
Sigma-Aldrich
乙酸铊(III) 倍半水合物
别名:
醋酸铊(III)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3COO)3Tl · 1.5H2O
CAS号:
分子量:
291.46
Beilstein:
3693590
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
表单
solid
mp
182 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
O.CC(=O)O[Tl](OC(C)=O)OC(C)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
水合情况可能略有差异
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)