Merck
400025
Sigma-Aldrich
2,2-二氯-2-膦酰基乙酸三乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5O)2P(O)CCl2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
293.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
沸点
84-86 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(=O)C(Cl)(Cl)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Cl2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
PNIZABWIGNVQCB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)