Merck
399507
Sigma-Aldrich
二硼化铌
−325 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NbB2
CAS号:
分子量:
114.53
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
powder
粒徑
−325 mesh
密度
6.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
B#[Nb]#B
InChI
1S/2B.Nb
InChI 密鑰
WCJIBJJSTRKWNY-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3