Merck
399477
Sigma-Aldrich
六硼化硅
−325 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SiB6
CAS号:
分子量:
94.97
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
粒徑
−325 mesh
SMILES 字串
B12B3B4B1[Si]45B2B35
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)