Merck
399213
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-四甲氧基环丁烷
99%
别名:
1,3-环丁二酮双(二甲缩醛)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C4H4(OCH3)4
分子量:
176.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
49 °C/0.75 mmHg (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC1(CC(C1)(OC)OC)OC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
98.6 °F - closed cup
閃點(°C)
37 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)