Merck
398497
Sigma-Aldrich
六氯铑(III)酸钾
别名:
Tripotassium hexachlororhodate(3-)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K3RhCl6
CAS号:
分子量:
432.92
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
SMILES 字串
[K+].[K+].[K+].Cl[Rh-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.3K.Rh/h6*1H;;;;/q;;;;;;3*+1;+3/p-6
InChI 密鑰
OTOHACXAQUCHJO-UHFFFAOYSA-H
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3