Merck
397229
Sigma-Aldrich
乙酰苯胺
purified by sublimation, ≥99.9%
别名:
N-苯乙酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CONHC6H5
CAS号:
分子量:
135.16
Beilstein:
606468
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
eCl@ss:
39031308
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
4.65 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 114 °C)
化驗
≥99.9%
形狀
solid
自燃溫度
1004 °F
純化經由
sublimation
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pd (OAc) 2 和 Cu (OAc) 2 催化的乙酰苯胺的区域选择性 C-H 功能化/卤代反应可得到 邻位 -卤代乙酰苯胺。用 X 射线衍射研究了乙酰苯胺的晶体结构。研究了乙酰苯胺在 β-环糊精(环七直链淀粉)。已报告 反式 -乙酰苯胺 ·H 2 O 配合物的共振增强多光子电离 (REMPI) 和 ZEKE 光谱。已研究晶体乙酰苯胺离域 NH 激发态的飞秒红外光谱。乙酰苯胺在 Y 沸石和 β 沸石上发生弗里斯重排,生成相应的的氨基苯乙酮。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
321.8 °F - closed cup
閃點(°C)
161 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
William Cremlyn RJ.
Chlorosulfonic Acid, 103-103 (2002)
Fries rearrangement of acetanilide over zeolite catalysts.
Balkus Jr KJ, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 134(1), 137-143 (1998)
The crystal structure of acetanilide.
Brown CJ and Corbridge DEC.
Acta Crystallographica, 7(11), 711-715 (1954)
Marine Remize et al.
Biomolecules, 10(5) (2020-05-28)
: The present study sought to characterize the synthesis pathways producing the essential polyunsaturated fatty acid (PUFA) 20:5n-3 (EPA). For this, the incorporation of 13C was experimentally monitored into 10 fatty acids (FA) during the growth of the diatom Chaetoceros
A REMPI and ZEKE Spectroscopic Study of trans-Acetanilide? H2O and Comparison to Ab Initio CASSCF Calculations.
Ullrich S and Muller-Dethlefs K.
The Journal of Physical Chemistry A, 106(40), 9188-9195 (2001)