Merck
396761
Sigma-Aldrich
三(异丙基硫代)硅烷
technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CHS]3SiH
CAS号:
分子量:
254.55
Beilstein:
1748022
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
等級
technical grade
折射率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
130 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)S[SiH](SC(C)C)SC(C)C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
118.4 °F - closed cup
閃點(°C)
48 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)