Merck
39599
Sigma-Aldrich
Z-DL-β-高丙氨酸
≥98.0% (HPLC)
别名:
Z-3-氨基丁酸, Z-DL-β-Homoala-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15NO4
CAS号:
分子量:
237.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
product name
Z-DL-β-高丙氨酸, ≥98.0% (HPLC)
化驗
≥98.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO4/c1-9(7-11(14)15)13-12(16)17-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI 密鑰
HYWJKPFAIAWVHP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)