Merck
394513
Sigma-Aldrich
多聚甲醛-d2
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
氘代仲甲醛, 氘代多聚甲醛, 甲醛-d2 聚合物, 聚氧甲烯-D2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD2O)n
CAS号:
分子量:
32.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
powder
mp
170 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+2
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[2H]C([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
InChI 密鑰
WSFSSNUMVMOOMR-DICFDUPASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
158.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)