Merck
393924
Sigma-Aldrich
环辛酮肟
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C8H14(=NOH)
CAS号:
分子量:
141.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
bp
128-129 °C/14 mmHg (lit.)
mp
43-44 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O\N=C1/CCCCCCC1