Merck
391492
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-4-methylquinolinium iodide
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14IN
CAS号:
分子量:
299.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
143-146 °C (lit.)
SMILES字符串
[I-].CC[n+]1ccc(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-9-8-10(2)11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VQDKCFLPUPEBJC-UHFFFAOYSA-M
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)