Merck
391441
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-3-(methylamino)-2-cyclohexen-1-one
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3NHC6H5(CH3)2(=O)
CAS号:
分子量:
153.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
155-157 °C (lit.)
SMILES 字串
CNC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)