Merck
391123
Sigma-Aldrich
三(二苯甲酰甲基)铁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C45H36FeO6
CAS号:
分子量:
728.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
SMILES 字串
O=C(\C=C(\O[Fe](O\C(=C\C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)O\C(=C\C(=O)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6
應用
在空气中稳定、不吸潮、可溶于 THF 的催化剂,可用于卤代烯烃与格式试剂的偶联反应,以及用于碘化钐(II) 促进的分子内 Barbier 型反应,以合成二环[m.n.l]链烷-1-醇。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
The Journal of Organic Chemistry, 56, 4112-4112 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 40, 599-599 (1975)