Merck
390577
Sigma-Aldrich
二氯双(三甲基硅基)甲烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3Si]2CCl2
CAS号:
分子量:
229.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
117 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C(Cl)(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H18Cl2Si2/c1-10(2,3)7(8,9)11(4,5)6/h1-6H3
InChI 密鑰
WWPQQMDJOWANKG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)