Merck
390364
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloroiron(II)
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]FeCl2
CAS号:
分子量:
525.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
96%
mp
236 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[Fe]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)