Merck
389358
Sigma-Aldrich
9-碘菲
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H9I
CAS号:
分子量:
304.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
mp
91-93 °C (lit.)
官能团
iodo
SMILES字符串
Ic1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H9I/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
InChI key
CBFIPOTVFMLMFQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)